Learn More
trans-Chalcon, TRC
Artikelnummer. 30366024
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30366024 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30366024 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC2918605G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Chalcone
CAS 614-47-1
Summenformel C15H12O
Menge 5 g
Synonym (2E)-1,3-Diphenyl-2-propen-1-one, (E)-1,3-Diphenyl-2-propen-1-one, (E)-1,3-Diphenyl-2-propen-1-one, (E)-1,3-Diphenylpropen-3-one, (E)-1,3-Diphenylpropenone, (E)-1-Benzoyl-2-phenylethylene, (E)-Benzalacetophenone, (E)-Benzylideneacetophenone, (E)-Chalcone, NSC 167107, Phenyl (E)-2-phenylethenyl Ketone, Phenyl (E)-Styryl Ketone, Phenyl trans-Styryl Ketone, trans-1,3-Diphenyl-2-propen-1-one, trans-1,3-Diphenylprop-1-en-3-one, trans-1,3-Diphenylpropen-3-one, trans-Benzalacetophenone, trans-Benzylideneacetophenone, trans-Chalcone
InChI-Formel InChI=1S/C15H12O/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-12H/b12-11+
SMILES O=C(\C=C\c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name (E)-1,3-Diphenylprop-2-en-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 208.26
Formelmasse 208.0888