Learn More
Trans-beta-Styrylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439987
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15439987
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53227.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6783-05-7 | C8H9BO2 | 147.97 g/mol
trans-beta-Styrylboronic acid as reagent is used for palladium (Pd)-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reactions, diastereoselective synthesis via Pd-catalyzed Heck-Suzuki cascade reaction and rhodium (Rh)-catalyzed intramolecular amination of aryl azides. It is also used as reagent in preparation of optically active unsaturated amino acids by diastereoselective Petasis borono-Mannich reaction and amino alcohol dienes via Petasis 3-component reaction using Ru-catalyzed ring-closing metathesis and isomerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
trans-beta-Styrylboronsäure als Reagenz wird für Palladium (Pd)-katalysierte Suzuki-Miyaura-Kupplungsreaktionen, diastereoselektive Synthese über Pd-katalysierte Heck-Suzuki-Kaskadenreaktion und Rhodium (Rh)-katalysierte intramolekulare Aminierung von Arylaziden verwendet. Wird auch als Reagenz zur Herstellung optisch aktiver ungesättigter Aminosäuren durch diastereoselektive Petasis-Bor-Mannich-Reaktion und Aminoalkohol-Diene über Petasis 3-Komponentreaktion unter Verwendung von Ru-katalysierter Ringschluss-Metathese und Isomerisierung eingesetzt.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6783-05-7
MDL-Nummer MFCD00963621
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-beta-Styrylboronic acid
Schmelzpunkt 98°C to 100°C
Summenformel C8H9BO2
Menge 5 g
Synonym styrylboronic acid, e-styrylboronic acid, e-phenylethenylboronic acid, trans-2-phenylvinylboronic acid, e-2-phenylethenyl boronic acid, 2-phenylvinylboronic acid, trans-phenylethenylboronic acid, trans-phenylvinylboronic acid, e-styreneboronic acid
InChI-Schlüssel VKIJXFIYBAYHOE-VOTSOKGWSA-N
SMILES B(C=CC1=CC=CC=C1)(O)O
IUPAC-Name [(E)-2-phenylethenyl]boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 147.97
PubChem CID 5702628
Formelmasse 147.97
Reinheit (%) 97%