Learn More
Trans-Anethol, 98+ %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021230
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11489040
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13482.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4180-23-8 | C10H12O | 148.205 g/mol
trans-Anethole is used to inhibits lung and forestomach carcinogenesis, used as carbon and energy supplement in the culture media of Pseudomonas putida strain. It is also used as used as a flavoring substance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans-Anethol wird zur Hemmung der Lungen- und Vormagen-Karzinogenese verwendet, die als Kohlenstoff- und Energieergänzung in den Kulturmedien des Pseudomonas-putida-Stammes verwendet wird. Es wird auch als Aromastoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Ethylacetat, Aceton, Kohlenstoff-Disulfid.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4180-23-8
Summenformel C10H12O
Molekulargewicht (g/mol) 148.205
MDL-Nummer MFCD00009284
InChI-Schlüssel RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Synonym anethole, trans-anethole, e-anethole, 4-propenylanisole, anise camphor, trans-anethol, isoestragole, e-1-methoxy-4-prop-1-en-1-yl benzene, anethol, p-anethole
PubChem CID 637563
ChEBI CHEBI:35616
IUPAC-Name 1-Methoxy-4-[(E)-prop-1-enyl]benzol
SMILES CC=CC1=CC=C(C=C1)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Anethole
Namenshinweis stabilized
Schmelzpunkt 20°C to 23°C
Dichte 0.991
Siedepunkt 232°C to 235°C
Flammpunkt 96°C (205°F)
Brechungsindex 1.56
Menge 25 g
Beilstein 774229
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,643
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,ethyl acetate,acetone,carbon disulfide.
Formelmasse 148.21
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-Anethole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: trans-Anethole