Learn More
Trans-Anethol, 98+ %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499040
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499040 100 g 100 Gramm
11489040 25 g 25 Gramm
11409050 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499040 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13482.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4180-23-8 | C10H12O | 148.205 g/mol
trans-Anethole is used to inhibits lung and forestomach carcinogenesis, used as carbon and energy supplement in the culture media of Pseudomonas putida strain. It is also used as used as a flavoring substance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans-Anethol wird zur Hemmung der Lungen- und Vormagen-Karzinogenese verwendet, die als Kohlenstoff- und Energieergänzung in den Kulturmedien des Pseudomonas-putida-Stammes verwendet wird. Es wird auch als Aromastoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Ethylacetat, Aceton, Kohlenstoff-Disulfid.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4180-23-8
Summenformel C10H12O
Molekulargewicht (g/mol) 148.205
MDL-Nummer MFCD00009284
InChI-Schlüssel RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Synonym anethole, trans-anethole, e-anethole, 4-propenylanisole, anise camphor, trans-anethol, isoestragole, e-1-methoxy-4-prop-1-en-1-yl benzene, anethol, p-anethole
PubChem CID 637563
ChEBI CHEBI:35616
IUPAC-Name 1-Methoxy-4-[(E)-prop-1-enyl]benzol
SMILES CC=CC1=CC=C(C=C1)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Anethole
Namenshinweis stabilized
Schmelzpunkt 20°C to 23°C
Dichte 0.991
Siedepunkt 232°C to 235°C
Flammpunkt 96°C (205°F)
Brechungsindex 1.56
Menge 100 g
Beilstein 774229
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,643
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,ethyl acetate,acetone,carbon disulfide.
Formelmasse 148.21
Reinheit (%) ≥98%