Learn More
trans-Aconitsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400591
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11400591 25 g 25 Gramm
11410591 100 g 100 Gramm
11420591 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400591 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20087.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4023-65-8 | C6H6O6 | 174.108 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Spielt eine wichtige Rolle als antimikrobielles Mittel, das die Transformation von Leishmania donovani-Amastigoten zu Prostigoten blockiert. Trans-Aconitsäure wird auch bei der Synthese von Akonitat-Estern verwendet. Kann für die Quervernetzung von Polyvinylalkoholfolien zur Herstellung von Nanofiltrationsmembranen aus Verbundwerkstoffen verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 400 g/l. Schwer löslich in Äther.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4023-65-8
Summenformel C6H6O6
Molekulargewicht (g/mol) 174.108
MDL-Nummer MFCD00002721
InChI-Schlüssel GTZCVFVGUGFEME-HNQUOIGGSA-N
Synonym trans-aconitic acid, trans-aconitate, e-1-propene-1,2,3-tricarboxylic acid, aconitic acid, e-prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid, aconitic acid, trans, trans aconitic acid, e-aconitic acid, unii-7db37960cw, 1e-1-propene-1,2,3-tricarboxylic acid
PubChem CID 444212
ChEBI CHEBI:32806
IUPAC-Name (E)-Prop-1-en-1,2,3-tricarbonsäure
SMILES C(C(=CC(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Aconitic acid
Schmelzpunkt ∼190°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Merck Index 14,117
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C 400g/L. Slightly soluble in ether.
Formelmasse 174.11
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-Aconitic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-Aconitic acid