Learn More
Trans-5-Decen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362936
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11362936 1 g 1 Gramm
11372936 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362936 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10689.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7433-56-9 | C10H20 | 140.27 g/mol
trans-5-Decene has been used to characterize the effect of cyclization and size on the stability of Criegee intermediates formed in ozonolysis. It has been added to phenoxathiin cation radical in acetonitrile solution to form bis(10-phenoxathiiniumyl) alkane adducts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans-5-Decen wurde zur Charakterisierung der Auswirkung von Cyclisierung und Größe auf die Stabilität von in der Ozonolyse gebildeten Criegee-Zwischenprodukten verwendet. Wurde dem Phenoxathiin-Kationenradikal in Acetonitril-Lösung hinzugefügt, um Bis(10-phenoxathiiniumyl)-Alkan-Addukte zu bilden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7433-56-9
Summenformel C10H20
Molekulargewicht (g/mol) 140.27
MDL-Nummer MFCD00009508
InChI-Schlüssel UURSXESKOOOTOV-MDZDMXLPSA-N
Synonym trans-5-decene, e-5-decene, 5-decene, e, trans-dec-5-ene, 5e-decene, 5-decene, cis-5-decene, 5-decene, 5e, 5-trans-decene, 5e dec-5-ene
PubChem CID 637820
IUPAC-Name (E)-Dec-5-en
SMILES CCCC\C=C\CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-5-Decene
Dichte 0.74
Siedepunkt 171°C to 172°C
Flammpunkt 46°C (114°F)
Brechungsindex 1.424
Menge 1 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1719487
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 140.27
Reinheit (%) 97%