Learn More
Trans-4-Methyl-1-Cyclohexanecarbonsäure, +98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10506494 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10506494 5 g Glasflasche 5 Gramm
10274774 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10506494 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 427500050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 13064-83-0
Summenformel C8H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.20
MDL-Nummer MFCD00074943,MFCD00074909,MFCD20617670
InChI-Schlüssel QTDXSEZXAPHVBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4-methylcyclohexanecarboxylic acid, 4-methylcyclohexanecarboxylic acid, 4-methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-methylcyclohexanecarboxylic acid, unii-70f0i2amtv, unii-m7dsk28350, trans-4-methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-methyl hexahydrobenzoic acid, trans-4-methylcyclohexane carboxylic acid, 70f0i2amtv
PubChem CID 20330
IUPAC-Name 4-Methylcyclohexan-1-carbonsäure
SMILES CC1CCC(CC1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 109.0°C to 111.0°C
Siedepunkt 245.0°C
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 142.2
Reinheit (%) 98+%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-4-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.