Learn More
Trans-4-Hydroxystilben, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10284920 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10284920
Marke: Thermo Scientific Acros 121930250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6554-98-9 | C14H12O | 196.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6554-98-9
Summenformel C14H12O
Molekulargewicht (g/mol) 196.25
MDL-Nummer MFCD00002386
InChI-Schlüssel QVLMUEOXQBUPAH-VOTSOKGWSA-N
Synonym trans-4-hydroxystilbene, 4-hydroxystilbene, 4-styrylphenol, 4-stilbenol, e-4-stilbenol, 4-2-phenylethenyl phenol, 4-2-phenylvinyl phenol, 4-e-2-phenylethenyl phenol, e-4-hydroxystilbene, stilben-4-ol
PubChem CID 5284650
ChEBI CHEBI:35101
IUPAC-Name 4-[(E)-2-Phenylethenyl]phenol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=C(C=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-Hydroxystilbene
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 185°C to 189°C
Prozentgehaltsbereich 96.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH=CHC6H4OH
Menge 25 g
Beilstein 06,693
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,chloroform,benzene,,soluble in acetic acid
Formelmasse 196.25
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-4-Hydroxystilbene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.