Learn More
trans-4-Hydroxyzimtsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422168
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11422168 100 g 100 Gramm
11412168 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422168 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15167.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 501-98-4 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
trans-4-Hydroxycinnamic acid is used as a hydroxycinnamic acid with antioxidant properties. p-Coumaric acid is an aromatic phytochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans-4-Hydroxyzinnamisäure wird als Hydroxyzinnamisäure mit antioxidativen Eigenschaften verwendet. P-Coumarinsäure ist ein aromatisches Phytochemikum für die Proteomikforschung.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 501-98-4
Summenformel C9H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
MDL-Nummer MFCD00004399
InChI-Schlüssel NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
Synonym p-coumaric acid, 4-hydroxycinnamic acid, p-hydroxycinnamic acid, 4-coumaric acid, trans-4-hydroxycinnamic acid, trans-p-coumaric acid, p-cumaric acid, 3-4-hydroxyphenyl acrylic acid, para-coumaric acid, hydroxycinnamic acid
PubChem CID 637542
ChEBI CHEBI:32374
IUPAC-Name (E)-3-(4-Hydroxyphenyl)prop-2-ionsäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-Hydroxycinnamic acid
Schmelzpunkt ∼214°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 2207383
Merck Index 14,2560
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) 98%