Learn More
Thermo Scientific Chemicals Trans-4-Hydroxy-L-Prolin, 99+%
Artikelnummer. 10326470 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Conditionnement:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Verpackung Conditionnement
10326470 10 g Glasflasche 10 Gramm
10607662 25 g Glasflasche 25 Gramm
10336470 100 g Glasflasche 100 Gramm
11926601 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10326470 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 121780100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.60 CHF
    69.65 CHF / 10 Gramm
    Sparen 12.95 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Ajouter au panier
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 51-35-4 | C5H9NO3 | 131.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-35-4
Summenformel C5H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 131.13
InChI-Schlüssel PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
Synonym trans-4-hydroxy-l-proline, hydroxyproline, l-hydroxyproline, 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-hydroxy-l-proline, l-4-hydroxyproline, hydroxy-l-proline, trans-4-hydroxyproline, h-hyp-oh, hypro
PubChem CID 5810
ChEBI CHEBI:18095
IUPAC-Name (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure
SMILES C1C(CNC1C(=O)O)O
Spécification
Chemischer Name oder Material trans-4-Hydroxy-L-proline
Schmelzpunkt 274.0°C to 275.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.2% (105°C, 3 hrs) max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 22,191
Merck Index 15,4878
Spezifischer Drehzustand - 75.50 (20.00°C c=5,H2O)
Spezifische Drehung − 75.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 357.8g/L (20° c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
Transmission 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Formelmasse 131.13
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.