Learn More
Trans-4-Ethyl-4'-(4-n-Pentylcyclohexyl)biphenyl, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | trans-4-Ethyl-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl |
| Schmelzpunkt | 145°C to 147°C |
| Menge | 5 g |
| IUPAC-Name | 4-Ethyl-4'-(4-pentylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl |
| Formelmasse | 334.54 |
| Reinheit (%) | 97% |