Learn More
trans-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-on, TRC
Artikelnummer. 30382615
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30382615 2.5 g
30372233 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30382615 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4611102.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2802-08-6
Summenformel C6H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 113.16
Synonym (E)-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-one
IUPAC-Name (E)-4-(Dimethylamino)but-3-en-2-on
SMILES CC(=O)/C=C/N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-one
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H11NO/c1-6(8)4-5-7(2)3/h4-5H,1-3H3/b5-4+
Formelmasse 113.0841