missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

trans-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-one, TRC

Artikelnummer. 30372233
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30372233 5 g
30382615 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30372233 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4611105G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2802-08-6
Summenformel C6H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 113.16
Synonym (E)-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-one
IUPAC-Name (E)-4-(dimethylamino)but-3-en-2-one
SMILES CC(=O)/C=C/N(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material trans-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-one
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H11NO/c1-6(8)4-5-7(2)3/h4-5H,1-3H3/b5-4+
Formelmasse 113.0841
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.