Learn More
Trans-4-Cyanocyclohexylamin-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497516
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15497516 250 mg 250 Milligramm
15459048 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497516 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62522.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 873537-33-8 | C7H13ClN2 | 160.645 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 873537-33-8
Summenformel C7H13ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 160.645
MDL-Nummer MFCD21643021
InChI-Schlüssel BTLVSLNZSMIPCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4-aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride, 4-amino-cyclohexanecarbonitrile hydrochloride, 4-aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride, 4-aminocyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride, c7h12n2.hcl, 1s,4s-4-aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride, 1r,4r-4-aminocyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride, 1s,4s-4-aminocyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride, cyclohexanecarbonitrile, 4-amino-, monohydrochloride, trans
PubChem CID 53407876
IUPAC-Name 4-Aminocyclohexan-1-carbonitril;hydrochlorid
SMILES C1CC(CCC1C#N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-Cyanocyclohexylamine hydrochloride
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 160.64
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-4-Cyanocyclohexylamine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-4-Cyanocyclohexylamine hydrochloride