Learn More
Trans-4-(Boc-aminomethyl)cyclohexylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15429078
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15429078 5 g 5 Gramm
15439078 250 mg 250 Milligramm
15419078 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15429078 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H62564.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 192323-07-2 | C12H24N2O2 | 228.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Trans-4-(Boc-Aminomethyl)cyclohexylamin eine Verbindung mit Potenzial für die biochemische Forschung.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 192323-07-2
Summenformel C12H24N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 228.34
MDL-Nummer MFCD06657670,MFCD12408630,MFCD22395596
InChI-Schlüssel HMMYZMWDTDJTRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cis-4-boc-aminomethyl cyclohexylamine, tert-butyl trans-4-aminocyclohexylmethylcarbamate, tert-butyl trans-4-aminocyclohexyl methyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminocyclohexyl methyl carbamate, trans-4-boc-aminomethyl cyclohexylamine, 4-boc-aminomethyl-cyclohexylamine, tert-butyl n-4-aminocyclohexyl methyl carbamate, tert-butyl 4-aminocyclohexyl methyl carbamate, tert-butyl trans-4-aminocyclohexyl methylcarbamate
PubChem CID 21882540
IUPAC-Name tert-Butyl N-[(4-Aminocyclohexyl)methyl]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCC(N)CC1
Specifications
Chemischer Name oder Material trans-4-(Boc-aminomethyl)cyclohexylamine
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 228.33
Reinheit (%) 97%