Learn More
Trans-4-(Boc-aminomethyl)cyclohexylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419078
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15419078 1 g 1 Gramm
15439078 250 mg 250 Milligramm
15429078 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15419078 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62564.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 192323-07-2 | C12H24N2O2 | 228.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Trans-4-(Boc-Aminomethyl)cyclohexylamin eine Verbindung mit Potenzial für die biochemische Forschung.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 192323-07-2
Summenformel C12H24N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 228.34
MDL-Nummer MFCD06657670,MFCD12408630,MFCD22395596
InChI-Schlüssel HMMYZMWDTDJTRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cis-4-boc-aminomethyl cyclohexylamine, tert-butyl trans-4-aminocyclohexylmethylcarbamate, tert-butyl trans-4-aminocyclohexyl methyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminocyclohexyl methyl carbamate, trans-4-boc-aminomethyl cyclohexylamine, 4-boc-aminomethyl-cyclohexylamine, tert-butyl n-4-aminocyclohexyl methyl carbamate, tert-butyl 4-aminocyclohexyl methyl carbamate, tert-butyl trans-4-aminocyclohexyl methylcarbamate
PubChem CID 21882540
IUPAC-Name tert-Butyl N-[(4-Aminocyclohexyl)methyl]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCC(N)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-(Boc-aminomethyl)cyclohexylamine
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 228.33
Reinheit (%) 97%