Learn More
Trans-4-(Boc-amino)cyclohexylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15409218
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15409218 25 g 25 Gramm
15499208 5 g 5 Gramm
15419218 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15409218 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62734.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 177906-48-8 | C11H22N2O2 | 214.31 g/mol
trans-4-(Boc-amino)cyclohexylamine is used in the preparation of orally bioavailable and selective V1A receptor antagonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans-4-(Boc-amino)cyclohexylamin wird bei der Herstellung oral bioverfügbarer und selektiver V1A-Rezeptorantagonisten verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 177906-48-8
Summenformel C11H22N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 214.31
MDL-Nummer MFCD01076211,MFCD03001719,MFCD03844604
InChI-Schlüssel FEYLUKDSKVSMSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-n-boc-1,4-cyclohexanediamine, n-boc-trans-1,4-cyclohexanediamine, 1-n-boc-cis-1,4-cyclohexyldiamine, tert-butyl 4-aminocyclohexyl carbamate, n-boc-1,4-cyclohexanediamine, tert-butyl n-4-aminocyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminocyclohexyl carbamate, 1-boc-amino-1,4-cyclohexanediamine, tert-butyl 4-aminocyclohexylcarbamate, cis-n-boc-1,4-cyclohexanediamine
PubChem CID 2756050
IUPAC-Name tert-Butyl N-(4-aminocyclohexyl)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(N)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-(Boc-amino)cyclohexylamine
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 214.3
Reinheit (%) 97%