Learn More
Trans-4-(boc-amino)cyclohexanecarboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428868
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15428868 1 g 1 Gramm
15447306 250 mg 250 Milligramm
15438868 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428868 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62338.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 181308-57-6 | C12H21NO3 | 227.304 g/mol
trans-4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxaldehyde is used as a intermediate in pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans-4-(Boc-Amino)Cyclohexanecarboxaldehyd wird in der Pharmazie als Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 181308-57-6
Summenformel C12H21NO3
Molekulargewicht (g/mol) 227.304
MDL-Nummer MFCD03844598
InChI-Schlüssel GPDBIGSFXXKWQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl trans-4-formylcyclohexylcarbamate, tert-butyl cis-4-formylcyclohexylcarbamate, trans-boc-4-aminocyclohexanecarbaldehyde, tert-butyl n-4-formylcyclohexyl carbamate, trans-4-formyl-cyclohexyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl trans-4-formylcyclohexyl carbamate, tert-butyl 4-formylcyclohexyl carbamate, trans-tert-butyl 4-formylcyclohexyl carbamate, tert-butyl 1r,4r-4-formylcyclohexylcarbamate, cis-4-boc-amino cyclohexanecarboxaldehyde
PubChem CID 11020615
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(4-formylcyclohexyl)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxaldehyde
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 227.3
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxaldehyde