Learn More
Trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)Cyclohexylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437446
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15437446 5 g 5 Gramm
15447446 250 mg 250 Milligramm
15427446 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15437446 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62444.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 149423-77-8 | C14H20N2O2 | 248.33 g/mol
trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexylamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexylamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149423-77-8
Summenformel C14H20N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 248.33
MDL-Nummer MFCD03839901,MFCD06657668,MFCD07772066
InChI-Schlüssel JQVBZZUMWRXDSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl cis-4-aminocyclohexyl carbamate, benzyl trans-4-aminocyclohexyl carbamate, n-cbz-trans-1,4-cyclohexanediamine, cis-1-n-cbz-1,4-cyclohexyldiamine, cis-n-cbz-1,4-cyclohexanediamine, 4-amino-cyclohexyl-carbamic acid benzyl ester, benzyl cis-4-aminocyclohexylcarbamate, benzyl 4-aminocyclohexyl carbamate, benzyl 1r,4r-4-aminocyclohexyl carbamate, 1-n-cbz-trans-1,4-cyclohexyldiamine
PubChem CID 18650082
IUPAC-Name Benzyl N-(4-Aminocyclohexyl)carbamat
SMILES NC1CCC(CC1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexylamine
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 248.32
Reinheit (%) 97%