Learn More
Trans-4 - (Benzyloxycarbonylamino)Cyclohexanmethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanemethylamine used as intermediate for chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanmethylamin als Zwischenprodukt für die chemische Forschung.
Hinweise
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanemethylamine |
| Beilstein | 7710506 |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 262.34 |
| Reinheit (%) | 97% |