Learn More
trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexancarboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428046
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15428046 1 g 1 Gramm
15448046 250 mg 250 Milligramm
15438046 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428046 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62957.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 412357-50-7 | C15H19NO3 | 261.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 412357-50-7
Summenformel C15H19NO3
Molekulargewicht (g/mol) 261.32
MDL-Nummer MFCD03844593,MFCD06657671
InChI-Schlüssel SOIRQISQWQDGSN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21882542
IUPAC-Name Benzyl-N-(4-formylcyclohexyl)carbamat
SMILES O=CC1CCC(CC1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanecarboxaldehyde
Synonym benzyl 4-formylcyclohexylcarbamate, benzyl cis-4-formylcyclohexyl carbamate, benzyl cis-4-formylcyclohexylcarbamate, benzyl 4-formylcyclohexyl carbamate, trans-4-benzyloxycarbonylamino-cyclohexanecarbaldehyde, benzyl 1r,4r-4-formylcyclohexylcarbamate, trans-4-benzyloxycarbonylamino cyclohexanecarbaldehyde, benzyl n-4-formylcyclohexyl carbamate, benzyl4-formylcyclohexylcarbamate, soirqisqwqdgsn-mqmhxkeqsa-n
Menge 1 g
Formelmasse 261.31
Reinheit (%) 97%