Learn More
trans-4-Aminocyclohexanolhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30327783
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327783 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327783 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA60369625G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride
CAS 50910-54-8
Summenformel C6 H13 N O . Cl H
Menge 25 g
Synonym trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride, trans-1-Amino-4-hydroxycyclohexane Hydrochloride, trans-4-Amino-1-cyclohexanol Hydrochloride, trans-4-Aminocyclohexanol Monohydrochloride, trans-4-Hydroxycyclohexylamine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6-;
SMILES Cl.N[C@@H]1CC[C@@H](O)CC1
IUPAC-Name 4-Aminocyclohexan-1-ol;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 151.63
Formelmasse 151.0764