Learn More
trans-4-Aminocyclohexanolhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | trans-4-Aminocyclohexanol hydrochloride |
| Schmelzpunkt | 225°C to 230°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 3909294 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Formelmasse | 151.64 |
| Reinheit (%) | 97% |