Learn More
trans-4-Aminocyclohexanolhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426057
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11426057 5 g 5 Gramm
11436057 25 g 25 Gramm
11446057 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11426057 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25070.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 50910-54-8 | C6H14ClNO | 151.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50910-54-8
Summenformel C6H14ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 151.63
MDL-Nummer MFCD00012566,MFCD07366531,MFCD06410647
InChI-Schlüssel RKTQEVMZBCBOSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanol hydrochloride, 4-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanol hcl, 4-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cis-4-amino-cyclohexanol hydrochloride, 4-amino-cyclohexanol hydrochloride, 1r,4r-4-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cyclohexanol, 4-amino-, hydrochloride, trans-4-aminocyclohexanol hcl
PubChem CID 522619
IUPAC-Name 4-Aminocyclohexan-1-ol;Hydrochlorid
SMILES Cl.NC1CCC(O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-Aminocyclohexanol hydrochloride
Schmelzpunkt 225°C to 230°C
Menge 5 g
Beilstein 3909294
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 151.64
Reinheit (%) 97%