Learn More
trans-4 -Aminocyclohexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4258746 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10133441
Marke: Thermo Scientific Acros 346680050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 27489-62-9 | C6H13NO | 115.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27489-62-9
Summenformel C6H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 115.17
InChI-Schlüssel IMLXLGZJLAOKJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4-aminocyclohexanol, 4-aminocyclohexanol, cis-4-aminocyclohexanol, cis-4-amino-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-amino-, trans, 1r,4r-4-aminocyclohexan-1-ol, cyclohexanol, 4-amino, trans-4-hydroxycyclohexylamine, 1r,4r-4-aminocyclohexanol, aminocyclohexanol trans-4
PubChem CID 81293
IUPAC-Name 4-Aminocyclohexan-1-ol
SMILES C1CC(CCC1N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-Aminocyclohexanol
Schmelzpunkt 108.0°C to 113.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 115.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalle
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-4-Aminocyclohexanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.