Learn More
Trans-4-Amino-N-Boc-L-Prolin-Methyl-Ester-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459905
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15459905 1 g 1 Gramm
15479905 250 mg 250 Milligramm
15469905 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15459905 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52566.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 334999-32-5 | C11H21ClN2O4 | 280.75 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Trans-4-Amino-N-Boc-L-Prolinmethylester-Hydrochlorid dient als pharmazeutisches Zwischenprodukt. Es wird zur Herstellung von N-Boc-geschütztem Prolinmethylester von Kalix[4]Arene verwendet, das die enantioselektive Aldol-Reaktion effizient katalysiert.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 334999-32-5
Summenformel C11H21ClN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 280.75
MDL-Nummer MFCD03787929
InChI-Schlüssel KFYCQKLSGMAVQH-WLYNEOFISA-N
Synonym 2s,4r-1-tert-butyl 2-methyl 4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, n-boc-trans-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride, 2s,4r-1-boc-4-amino-l-proline methyl ester hcl, 2s,4r-4-amino-1-boc-pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester-hcl, 1-tert-butyl 2-methyl 2s,4r-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, n-boc-trans-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride salt, methyl trans-3-amino-1-boc-5-pyrrolidinecarboxylate hcl, boc-trans-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride salt, 2s,4r-1-boc-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride, n-boc-trans-4-amino-l-proline methyl ester, hydrochloride salt
PubChem CID 17750455
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](N)CN1C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-Amino-N-Boc-L-proline methyl ester hydrochloride
Menge 1 g
IUPAC-Name Wasserstoff 1-tert-Butyl-2-methyl(2S,4R)-4-aminopyrrolidin-1,2-dicarboxylatchlorid
Formelmasse 280.75
Reinheit (%) 97%