Learn More
Trans-4-(4-Vinylcyclohexyl)benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15491948
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15491948 1 g 1 Gramm
15401958 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15491948 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55640.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96184-42-8
Summenformel C15H17N
Molekulargewicht (g/mol) 211.308
MDL-Nummer MFCD11053490
InChI-Schlüssel JHXJAWXZLWDDED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trans-4-vinylcyclohexyl benzonitrile, trans-4'-4-vinylcyclohexyl benzonitrile, trans-4-4-vinyl-cyclohexyl-benzonitrile, 4-4-ethenylcyclohexyl benzonitrile, 4-4-vinylcyclohexyl benzonitrile, jhxjawxzlwdded-mqmhxkeqsa-n, p-trans-4-vinylcyclohexyl benzonitrile, trans-4-4-vinylcyclohexyl benzonitrile, p-trans-4-vinylcyclohexyl-benzonitrile, 4-trans-4-ethenylcyclohexyl benzonitrile
PubChem CID 18724353
IUPAC-Name 4-(4-Ethenylcyclohexyl)benzonitril
SMILES C=CC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-(4-Vinylcyclohexyl)benzonitrile
Schmelzpunkt 57°C
Menge 1 g
Formelmasse 211.31
Reinheit (%) 97%