Learn More
Trans-4-(4-n-propylcyclohexyl)cyclohexanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7036920
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15481608
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55391.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82832-73-3
Summenformel C15H26O
Molekulargewicht (g/mol) 222.372
MDL-Nummer MFCD04038797
InChI-Schlüssel AKCZQKBKWXBJOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trans-4-propylcyclohexyl cyclohexanone, 4-4-propylcyclohexyl cyclohexanone, 4-propyldicyclohexylanone, 4-trans-4'-n-propylcyclohexyl-cyclohexanone, 4-4-propylcyclohexyl cyclohexan-1-one, 4-trans-4'-propylcyclohexyl cyclohexanone, 4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl-4-one, 4'-propyl bi cyclohexyl-4-one, 1's,4'r-4'-propyl-1,1'-bi cyclohexane-4-one, pubchem2509
PubChem CID 4354185
IUPAC-Name 4-(4-Propylcyclohexyl)cyclohexan-1-on
SMILES CCCC1CCC(CC1)C2CCC(=O)CC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-(4-n-Propylcyclohexyl)cyclohexanone
Menge 1 g
Formelmasse 222.37
Reinheit (%) 97%