Learn More
trans-4-[4-(4-n-Pentylcyclohexyl)phenyl]Benzonitril, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15412946
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15412946 5 g 5 Gramm
15402946 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15412946 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56850.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Findet Anwendung als Zwischenprodukt von polymerdispergierten Flüssigkristallen (PDLCs), einer relativ neuen Klasse von Materialien, die für viele Anwendungen vielversprechend sind, von schaltbaren Fenstern bis hin zu Projektionsdisplays. Diese Materialien, die einfach eine kombinierte Anwendung von Polymeren und Flüssigkristallen sind, stehen im Mittelpunkt umfangreicher Forschungsarbeiten in der Displaybranche.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68065-81-6
Summenformel C24H29N
Molekulargewicht (g/mol) 331.503
MDL-Nummer MFCD01076317
InChI-Schlüssel QKEBUASRTJNJJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-trans-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, trans-4'-4-pentylcyclohexyl-4-biphenylcarbonitrile, trans-4-4-pentylcyclohexyl-4'-cyanobiphenyl, 4-trans-4-n-pentylcyclohexyl biphenyl-4'-carbonitrile, 4-4-4-pentylcyclohexyl phenyl benzonitrile, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-trans-4-pentylcyclohexyl, 4-cyano-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 4'-trans-4-amylcyclohexyl biphenyl-4-carbonitrile, trans-4'-4-pentylcyclohexyl 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile
PubChem CID 106491
IUPAC-Name 4-[4-(4-pentylcyclohexyl)phenyl]benzonitril
SMILES CCCCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-[4-(4-n-Pentylcyclohexyl)phenyl]benzonitrile
Schmelzpunkt 95°C to 97°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 331.5
Reinheit (%) 99%