missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

trans-3-Phenylallylaminhydrochlorid (Zimthydrochlorid), Mikromol™

Artikelnummer. 30051378
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30051378 25 mg 25 Milligramm
30050768 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30051378 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1687.010025

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

trans-3-Phenylallylaminhydrochlorid (Zimthydrochlorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cinnamylamine Hydrochloride
CAS 5586-89-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cinnamylamine Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C9 H11 N . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 3-Phenyl-2-Propen-1-amine Hydrochloride (1:1), 2-Propen-1-amine, 3-phenyl-, hydrochloride (9CI), Cinnamylamine, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), trans-3-phenylallylamine hydrochloride, Tranylcypromine Related Compound B as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-7H,8,10H2;1H/b7-4+;
SMILES Cl.NC\C=C\c1ccccc1
IUPAC-Name (E)-3-Phenylprop-2-en-1-amin; Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 169.65
Menge 25 mg
Formelmasse 169.0658 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.