Learn More
trans-3-Octen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314838
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11314838
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043154.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14919-01-8
Summenformel C8H16
Molekulargewicht (g/mol) 112.216
MDL-Nummer MFCD00039971
InChI-Schlüssel YCTDZYMMFQCTEO-FNORWQNLSA-N
Synonym trans-3-octene, e-3-octene, e-oct-3-ene, 3-octene, e, 3-octene, 3e, unii-2a4p9ko860, 3-octene, 3e-3-octene, 3e-oct-3-ene, cis-3-octene
PubChem CID 638228
IUPAC-Name (E)-Oct-3-en
SMILES CCCCC=CCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-3-Octene
Dichte 0.716 g/mL
Siedepunkt 121°C to 222°C
Flammpunkt 13°C (57°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.413
Menge 50 g
UN-Nummer UN3295
Formelmasse 112.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig