Learn More
Trans-3-Hydroxyzinnsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441788
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11441788 10 g 10 Gramm
11451788 50 g 50 Gramm
11329479 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11441788 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14466.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14755-02-3 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14755-02-3
Summenformel C9H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
MDL-Nummer MFCD00004390
InChI-Schlüssel KKSDGJDHHZEWEP-SNAWJCMRSA-N
Synonym 3-hydroxycinnamic acid, 3-coumaric acid, m-coumaric acid, m-hydroxycinnamic acid, 3-3-hydroxyphenyl acrylic acid, e-3-3-hydroxyphenyl acrylic acid, trans-3-hydroxycinnamic acid, trans-3-hydroxycinnamate, cinnamic acid, m-hydroxy, 2e-3-3-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 637541
ChEBI CHEBI:32357
IUPAC-Name (E)-3-(3-Hydroxyphenyl)prop-2-ionsäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-3-Hydroxycinnamic acid
Schmelzpunkt 192°C to 196°C
Menge 10 g
Beilstein 2690254
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) 99%