Learn More
Trans-3-Hexen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319576 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11319576 5 g Glasflasche 5 Gramm
10735863 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319576 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 149910051
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13269-52-8 | C6H12 | 84.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13269-52-8
Summenformel C6H12
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
InChI-Schlüssel ZQDPJFUHLCOCRG-AATRIKPKSA-N
Synonym trans-3-hexene, 3-hexene, e-3-hexene, 3-hexene, e, 3-hexene, 3e, unii-3co1lux1ar, e-hex-3-ene, 3co1lux1ar, alkenes, c6, cis-3-hexene
PubChem CID 638066
IUPAC-Name (E)-Hex-3-en
SMILES CCC=CCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-3-Hexene
Schmelzpunkt -113.0°C
Dichte 0.6770g/mL
Siedepunkt 67.0°C
Flammpunkt −12°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5CH=CHC2H5
Brechungsindex 1.3935 to 1.3955
Menge 5 g
Beilstein 01,II,192
Relative Dichte 0.677
Formelmasse 84.16
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-3-Hexene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.