Learn More
Trans-3-hepten, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470348
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15470348 25 g 25 Gramm
15450348 1 g 1 Gramm
15460348 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15470348 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53482.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14686-14-7 | C7H14 | 98.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14686-14-7
Summenformel C7H14
Molekulargewicht (g/mol) 98.19
MDL-Nummer MFCD00009475
InChI-Schlüssel WZHKDGJSXCTSCK-FNORWQNLSA-N
Synonym trans-3-heptene, e-hept-3-ene, e-3-heptene, 3-heptene, e, 3-heptene, 3e, unii-o4br0a824i, hept-3-ene, cis-3-heptene, 3-heptene c,t, z-hept-3-ene
PubChem CID 5357259
SMILES CCC\C=C\CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-3-Heptene
Schmelzpunkt -137°C
Dichte 0.698
Siedepunkt 94°C
Flammpunkt −1°C (30°F)
Brechungsindex 1.403
Menge 25 g
UN-Nummer UN3295
IUPAC-Name (3E)-hept-3-ene
Formelmasse 98.19
Reinheit (%) 97%