missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trans-3-Cyanocyclohexylamin-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15408026
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15408026 250 mg 250 Milligramm
15419388 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15408026 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62938.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 920966-30-9
Summenformel C7H13ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 160.645
MDL-Nummer MFCD22548413
InChI-Schlüssel ZBUXGIYHCTWUTA-ZJLYAJKPSA-N
Synonym trans-3-aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride, 1r,3r-3-aminocyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride
PubChem CID 67278607
IUPAC-Name (1R,3R)-3-Aminocyclohexan-1-carbonitril;hydrochlorid
SMILES C1CC(CC(C1)N)C#N.Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material trans-3-Cyanocyclohexylamine hydrochloride
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 160.64
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.