Learn More
Trans-3-Chlor-beta-Nitrostyrol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481079
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15481079 5 g 5 Gramm
15471079 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15481079 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64053.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 37888-03-2 | C8H6ClNO2 | 183.591 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37888-03-2
Summenformel C8H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 183.591
MDL-Nummer MFCD00175518
InChI-Schlüssel GXQRAWTWDNHGBS-SNAWJCMRSA-N
Synonym 1-chloro-3-2-nitrovinyl benzene, e-1-chloro-3-2-nitrovinyl benzene, 1-3-chlorophenyl-2-nitroethene, trans-3-chloro-beta-nitrostyrene, beta-nitro-3-chlorostyrene, trans-1-chloro-3-2-nitro-vinyl-benzene, 1-chloro-3-e-2-nitrovinyl benzene, trans-1-3-chlorophenyl-2-nitroethene, cyto9f2, trans-3-chloro-, a-nitrostyrene
PubChem CID 5702314
IUPAC-Name 1-chlor-3-[(E)-2-nitroethenyl]benzol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C=C[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-3-Chloro-beta-nitrostyrene
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Farbe Gelb
Menge 5 g
Beilstein 2087804
Formelmasse 183.59
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver