Learn More
Trans-3-[4-(Boc-Amino)cyclohexyl]propionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477906
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15477906 250 mg 250 Milligramm
15467906 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477906 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62844.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 204245-65-8 | C14H25NO4 | 271.357 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 204245-65-8
Summenformel C14H25NO4
Molekulargewicht (g/mol) 271.357
MDL-Nummer MFCD03844590
InChI-Schlüssel WCXYTBUDVLMXND-UHFFFAOYSA-N
Synonym cis-3-4-tert-butoxycarbonylaminocyclohexyl propionic acid, cis-3-4-tert-butoxycarbonylaminocyclohexyl-propionic acid, trans-3-4-tert-butoxycarbonylaminocyclohexyl propionic acid, trans-3-4-tert-butoxycarbonylaminocyclohexyl-propionic acid, 3-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl propanoic acid, 3-trans-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl propanoic acid, wcxytbudvlmxnd-phimtyicsa-n, wcxytbudvlmxnd-xypyzodxsa-n, 3-trans-4-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexyl-propionic acid
PubChem CID 10516274
IUPAC-Name 3-[4-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclohexyl]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-3-[4-(Boc-amino)cyclohexyl]propionic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 271.35
Reinheit (%) 97%