Learn More
trans-2-Phenylcyclopropan-1-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10627780 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10627780 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10627780 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 130460250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 939-90-2 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 939-90-2
MDL-Nummer MFCD00001292
InChI-Schlüssel AHDDRJBFJBDEPW-DTWKUNHWSA-N
Synonym trans-2-phenylcyclopropanecarboxylic acid, trans-2-phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, 1r,2r-2-phenylcyclopropanecarboxylic acid, trans-2-phenylcyclopropane-1-carboxylic acid, 2-phcpcooh, 1r,2r-2-phenylcyclopropane-1-carboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 2-phenyl-, 1r,2r-rel, rac trans-2-phenylcyclopropanecarboxylic-d5 acid, pubchem22341, trans-2-phenylcyclopropancarboxylic acid
PubChem CID 237413
ChEBI CHEBI:79920
IUPAC-Name (1R,2R)-2-Phenylcyclopropan-1-carbonsäure
SMILES C1C(C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2-Phenylcyclopropane-1-carboxylic acid
Schmelzpunkt 86.0°C to 92.0°C
Farbe Beige oder Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H10O2
Strukturformel C6H5C3H4CO2H
Menge 25 g
Beilstein 09,619
Molekulargewicht (g/mol) 162.19
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-2-Phenylcyclopropane-1-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.