Learn More
Trans-2 -Penten, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11367416
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11367416 1 g 1 Gramm
11377416 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11367416 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L09421.03
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 646-04-8 | C5H10 | 70.135 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 646-04-8
Summenformel C5H10
Molekulargewicht (g/mol) 70.135
MDL-Nummer MFCD00009384
InChI-Schlüssel QMMOXUPEWRXHJS-HWKANZROSA-N
Synonym trans-2-pentene, e-2-pentene, 2-pentene, 3-pentene, 2-pentene, e, sym-methylethylethylene, e-pent-2-ene, beta-n-amylene, trans-beta-amylene, 2-pentene, 2e
PubChem CID 5326161
IUPAC-Name (E)-Pent-2-en
SMILES CCC=CC
Specifications
Chemischer Name oder Material trans-2-Pentene
Schmelzpunkt -136°C
Siedepunkt 36°C to 37°C
Flammpunkt −45°C (−49°F)
Geruch Petroleum-like
Menge 1 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1718795
Merck Index 14,7123
Formelmasse 70.14
Reinheit (%) 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • trans-2-Pentene
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: .beta.-Amylene-trans