Learn More
trans-2-Octene 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10534594 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10534594
Marke: Thermo Scientific Acros 149990050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13389-42-9
Summenformel C8H16
Molekulargewicht (g/mol) 112.22
MDL-Nummer MFCD00009532
InChI-Schlüssel ILPBINAXDRFYPL-HWKANZROSA-N
Synonym trans-2-octene, 2-octene, e-2-octene, e-oct-2-ene, 2-octene, e, 2-octene, 2e, unii-g13g1yr8yw, oct-2-ene, g13g1yr8yw, octene-2
PubChem CID 5364448
IUPAC-Name (2E)-oct-2-ene
SMILES CCCCC\C=C\C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2-Octene
Namenshinweis 98%
Farbe Farblos
Dichte 0.7180g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)4CH=CHCH3
Brechungsindex 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Formelmasse 112.21
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Liquid