Learn More
trans-2-Nonenal, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trans-2-Nonenal |
| CAS | 18829-56-6 |
| Summenformel | C9 H16 O |
| Menge | 100 g |
| Synonym | (2E)-2-Nonenal (ACI), 2-Nonenal','(E)- (8CI), (2E)-Non-2-enal, (2E)-Nonen-1-al, (2E)-Nonenal, (E)-2-Nonen-1-al, (E)-2-Nonenal, (E)-Non-2-enal, (E)-Nonen-1-al, 2-trans-Nonenal, trans-2-Nonen-1-al, trans-2-Nonenal |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-9H,2-6H2,1H3/b8-7+ |
| SMILES | CCCCCC\C=C\C=O |
| IUPAC-Name | (E)-non-2-enal |
| Molekulargewicht (g/mol) | 140.223 |
| Formelmasse | 140.12 |