Learn More
Alfa Aesar™ Trans-2-Methyl-2-Pentensäure, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H60391.14
Additional Details : CAS : 16957-70-3 Gewicht : 0.02500kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 25g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15436858
  • 86.85 CHF / 25 Gramm
Verfügbar ab
07-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
16957-70-3
114.144
JJYWRQLLQAKNAD-SNAWJCMRSA-N
5365909
CCC=C(C)C(=O)O
C6H10O2
MFCD00002655
2-methyl-2-pentenoic acid, trans-2-methyl-2-pentenoic acid, e-2-methylpent-2-enoic acid, e-2-methyl-2-pentenoic acid, 2-pentenoic acid, 2-methyl, 2-pentenoic acid, 2-methyl-, e, e-2-methylpent-2-en-1-oic acid, s-2-methylpentenoic acid, 2e-2-methylpent-2-enoic acid, 2-methylpent-2-en-1-oic acid
(E)-2-Methylpent-2-ensäure
Spezifikation
trans-2-Methyl-2-pentenoic acid
108°C (226°F)
123°C to 125°C(30 mmHg)
25g
C6H10O2
MFCD00002655
2-methyl-2-pentenoic acid, trans-2-methyl-2-pentenoic acid, e-2-methylpent-2-enoic acid, e-2-methyl-2-pentenoic acid, 2-pentenoic acid, 2-methyl, 2-pentenoic acid, 2-methyl-, e, e-2-methylpent-2-en-1-oic acid, s-2-methylpentenoic acid, 2e-2-methylpent-2-enoic acid, 2-methylpent-2-en-1-oic acid
CCC=C(C)C(=O)O
114.144
114.14
0.979
1.46
26°C to 28°C
16957-70-3
C2H5CH=C(CH3)CO2H
UN3261
JJYWRQLLQAKNAD-SNAWJCMRSA-N
(E)-2-Methylpent-2-ensäure
5365909
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation