Learn More
Trans-2-Hydroxymethyl-1-Cyclohexylamin-Hydrochlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10319200 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10319200 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10297110 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10319200 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 265872500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 28250-45-5 | C7H16NO | 130.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 28250-45-5
Summenformel C7H16NO
Molekulargewicht (g/mol) 130.21
MDL-Nummer MFCD00145424
InChI-Schlüssel GCWPGEWXYDEQAY-NKWVEPMBSA-O
Synonym trans-2-hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, trans-2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, trans-2-amino-cyclohexyl-methanol hydrochloride, trans-2-aminocyclohexylmethanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexyl methan-1-ol, chloride, trans-+/--2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, trans-+/--2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride salt, cyclohexanemethanol, 2-amino-, hydrochloride, 1r,2r-rel
PubChem CID 2724654
IUPAC-Name (1R,2R)-2-(hydroxymethyl)cyclohexan-1-aminium
SMILES [NH3+][C@@H]1CCCC[C@H]1CO
Specifications
Chemischer Name oder Material trans-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 150°C to 155°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 165.66
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver