Learn More
Trans-2-Hydroxyzimtsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459273
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459273 25 g 25 Gramm
11469273 100 g 100 Gramm
11479273 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459273 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11740.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 614-60-8 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 614-60-8
Summenformel C9H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
MDL-Nummer MFCD00004379
InChI-Schlüssel PMOWTIHVNWZYFI-AATRIKPKSA-N
Synonym 2-hydroxycinnamic acid, o-coumaric acid, trans-2-hydroxycinnamic acid, 2-coumaric acid, trans-o-hydroxycinnamic acid, trans-o-coumaric acid, 2-coumarate, e-o-hydroxycinnamic acid, 2-hydroxycinnamate, o-hydroxy-trans-cinnamic acid
PubChem CID 637540
ChEBI CHEBI:18125
IUPAC-Name (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)prop-2-ionsäure
SMILES OC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1O
Specifications
Chemischer Name oder Material trans-2-Hydroxycinnamic acid
Schmelzpunkt ∼210°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 1100900
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) ≥98%