Learn More
Trans-2-Hexen, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-142657
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
4050-45-7
C6H12
84.16
MFCD00009473
RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
trans-2-hexene, e-2-hexene, 2-hexene, e, hexene, isomer, hexene, isomers, unii-2tz30ggg1a, 2e-hexene, e-hex-2-ene, 2tz30ggg1a, 2-hexene, 2e
639661
(E)-Hex-2-en
CCC\C=C\C
4050-45-7
C6H12
84.16
MFCD00009473
RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
trans-2-hexene, e-2-hexene, 2-hexene, e, hexene, isomer, hexene, isomers, unii-2tz30ggg1a, 2e-hexene, e-hex-2-ene, 2tz30ggg1a, 2-hexene, 2e
639661
(E)-Hex-2-en
CCC\C=C\C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material trans-2-Hexene
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt -98.5°C
Farbe Farblos
Dichte 0.6600g/mL
Siedepunkt 68°C to 69°C
Flammpunkt -20°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2CH=CHCH3
Brechungsindex 1.3920 to 1.394
Menge 5 mL
Beilstein 01, I, 89
Relative Dichte 0.66
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 84.15
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-2-Hexene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.