Learn More
trans-2-Hexenal, TRC
Artikelnummer. 30134432
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134432 250 g 250 Gramm
30008569 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134432 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH294820250G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6728-26-3
Summenformel C6 H10 O
Molekulargewicht (g/mol) 98.14
Synonym (E)-2-Hexenal, (2E)-2-Hexenal (ACI), 2-Hexenal, (E)- (8CI), Leaf aldehyde (6CI), (2E)-Hexenal, (E)-2-Hexen-1-al, (E)-2-Hexenal, (E)-Hex-2-enal, Green leaf aldehyde, trans-2-Hexen-1-al, trans-2-Hexenal
IUPAC-Name (E)-hex-2-enal
SMILES CCC\C=C\C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2-Hexen-1-al
Menge 250 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-6H,2-3H2,1H3/b5-4+
Formelmasse 98.0732