Learn More
trans-2-Hexenal, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10051860 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. 10051860
Marke: Thermo Scientific Acros 158131000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6728-26-3 | C6H10O | 98.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6728-26-3
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.14
MDL-Nummer MFCD00007008
InChI-Schlüssel MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
Synonym trans-2-hexenal, 2-hexenal, leaf aldehyde, e-2-hexenal, e-hex-2-enal, 2-trans-hexenal, beta-propyl acrolein, hexylenic aldehyde, hex-2-en-1-al, 2-hexenal, e
PubChem CID 5281168
ChEBI CHEBI:28913
IUPAC-Name (E)-hex-2-enal
SMILES CCCC=CC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2-Hexenal
Namenshinweis 99%
Azidität 5mg KOH/g max.
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8460g/mL
Siedepunkt 146.0°C to 149.0°C
Flammpunkt 35°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2CH=CHCHO
Brechungsindex 1.4440 to 1.4500
Menge 100 mL
Beilstein 01, I, 382
Relative Dichte 0.846
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 98.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-2-Hexenal
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.