Learn More
trans-2-Hexenal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454503
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11454503 25 g 25 Gramm
11464503 100 g 100 Gramm
11474503 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454503 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11513.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 6728-26-3 | C6H10O | 98.145 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Trans-2-Hexenal wird zur Bewertung der Qualität nativer Olivenöle mit geschützter Ursprungsbezeichnung durch die Headspace-Festphasen-Mikroextraktion-Gaschromatographie mit Flammenionisationsdetektion und multivariater Analyse verwendet. Wurde in der Mehrkomponenten-Methode zur Bestimmung von Carbonylverbindungen mit niedrigem Molekulargewicht in biologischen Proben verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Inkompatible Materialien sind Basen, Luft, Oxidationsmittel, Reduktionsmittel und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6728-26-3
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.145
MDL-Nummer MFCD00007008
InChI-Schlüssel MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
Synonym trans-2-hexenal, 2-hexenal, leaf aldehyde, e-2-hexenal, e-hex-2-enal, 2-trans-hexenal, beta-propyl acrolein, hexylenic aldehyde, hex-2-en-1-al, 2-hexenal, e
PubChem CID 5281168
ChEBI CHEBI:28913
IUPAC-Name (E)-hex-2-enal
SMILES CCCC=CC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2-Hexenal
Dichte 0.848
Siedepunkt 37°C to 38°C (8 mmHg)
Flammpunkt 38 °C (100 °F)
Geruch Sweet
Brechungsindex 1.447
Menge 25 g
UN-Nummer UN1988
Beilstein 1699684
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 98.15
Reinheit (%) 96%