missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trans-2-Cyano-2-(methoxyimino)acetamid, 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 15428478
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
116906-38-8
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
116906-38-8

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material trans-2-Cyano-2-(methoxyimino)acetamide
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 127.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'