Learn More
Trans-2-Amino-1-Cyclohexancarbonsäure, 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 265630010
Additional Details : CAS : 5691-19-0 Gewicht : 0.05100kg
Menge 1g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10412061
  • 200.00 CHF / 1 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Chemische Identifikatoren
5691-19-0
143.19
USQHEVWOPJDAAX-PHDIDXHHSA-N
2724640
C1CCC(C(C1)C(=O)O)N
C7H13NO2
MFCD00145418
1r,2r-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, trans-2-amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, 1r,2r-2-aminocyclohexane-1-carboxylic acid, trans-2-amino-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, trans, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, 1r,2r, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, 1r,2r-rel, 2-nchca, 2-aminocyclohexanecarboxylic acid #
(1R,2R)-2-Aminocyclohexan-1-carbonsäure
Spezifikation
trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid
Glasflasche
274°C to 278°C
5691-19-0
C7H13NO2
1r,2r-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, trans-2-amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, 1r,2r-2-aminocyclohexane-1-carboxylic acid, trans-2-amino-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, trans, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, 1r,2r, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, 1r,2r-rel, 2-nchca, 2-aminocyclohexanecarboxylic acid #
USQHEVWOPJDAAX-PHDIDXHHSA-N
(1R,2R)-2-Aminocyclohexan-1-carbonsäure
2724640
Pulver und Stückchen
Authentic
Weiß
1g
98%
MFCD00145418
Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol
C1CCC(C(C1)C(=O)O)N
143.19
143.19
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation